Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Catalog Number p-4521900
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Lleve a cabo numerosas aplicaciones de volumen pequeño con estos frascos para diagnóstico de forma segura y a prueba de fugas, ideales para su uso en kits de prueba, almacenamiento de muestras y envío de reactivos.
Perform many small-volume applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Diagnostic Bottles with Closure. These bottles are ideal for use in test kits, sample storage and shipping of small-volume, valuable reagents. They come packed in rigid trays for easy handling.
Frascos de polietileno de alta densidad natural:
  • No estériles
  • Translúcido
  • Tapón de polipropileno (PP) natural para ofrecer una excelente resistencia química
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Diámetro (métrico) 16 mm
Altura (imperial) 1,61 in
Altura (métrico) 41 mm
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 0,62 in
Tipo de producto Frasco para diagnóstico
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1328
N.° por paquete 332
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los frascos y tapones para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Boca Estrecha
Mostrar más Mostrar menos
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.