Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ con tapón: no estériles, envasados en bandeja
Descripción
Perform many small-volume applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Diagnostic Bottles with Closure. These bottles are ideal for use in test kits, sample storage and shipping of small-volume, valuable reagents. They come packed in rigid trays for easy handling.
- No estériles
- Translúcido
- Tapón de polipropileno (PP) natural para ofrecer una excelente resistencia química
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras o punciones
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Los tapones se embalan en una bolsa de polietileno independiente en el mismo envase de cartón.
Especificaciones
Capacidad | 0,25 oz, 8 ml |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Altura (imperial) | 1,77 in |
Altura (métrico) | 45 mm |
Dispensación a través del tapón | No |
Anchura (imperial) | 0,98 in |
Tipo de producto | Frasco para diagnóstico |
Capacidad (métrico) | 8 ml |
Capacidad (imperial) | 0,25 oz |
Color | Translúcido |
Mostrar más |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.