Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
For Use With: Long-term container performance, and intended for hard use; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Marca: Thermo Scientific™ 2242-0050
Detalles adicionales : Peso : 7.63200kg
Descripción
Enhance long-term container performance and prevent permeation loss with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Jerricans with Closure, intended for hard use. Rugged design, wide stance and low center of gravity offer greater stability. Fluorinated surface (inside and out) improves barrier properties and reduces solvent absorption and rectangular shape optimizes limited storage space. Molded-in handle and recessed grip at bottom provide better control when pouring.
- La boquilla de vertido integrada cuenta con una longitud suficiente para permitir un vertido preciso y tiene fijado un tapón, de forma que no se perderá.
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Su asa moldeada y su fondo abombado garantizan un gran agarre cuando se transporta contenido pesado.
- Gracias al asa lateral integrada y la sujeción inferior moldeada, es más sencillo levantarlos.
- Su forma rectangular permite ahorrar espacio y almacenarlo de forma eficaz.
- Graduados, a prueba de fugas†
Especificaciones
Bidón | |
Blanco | |
53 B | |
Bidón «jerrycan» | |
41 mm | |
HDPE fluorado | |
Graduados para contener tanto litros como galones | |
452 mm | |
320 mm | |
1 | |
245 mm |
5.25 gal | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
1.6 pulg | |
20 l | |
Rendimiento de recipientes a largo plazo, diseño para uso exigente | |
18 pulg | |
13 pulg | |
4 | |
10 pulg | |
Blanco |