Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de polipropileno de color Nalgene™: embalaje a granel
Elimine los derrames con los tapones de polipropileno de colores de una pieza Thermo Scientific™ Nalgene™, que se adaptan a los frascos de 4 ml de boca estrecha Nalgene.
451.00€ - 535.00€
Especificaciones
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-415 mm
Diámetro (métrico) 16 mm (exterior)
Tipo de producto Tapón
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10272333
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-6130
Azul
535.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10630524
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-0130
Natural
451.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10314103
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-4130
Verde
535.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10232573
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-1130
Blanco
535.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10531655
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-7130
Ámbar
535.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10100373
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-5130
Rojo
535.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eliminate spills with Thermo Scientific™ Nalgene™ Colored Polypropylene Closures. These one-piece, linerless closures fit Nalgene™ narrow-mouth 4mL bottles. They feature an integrally molded seal ring and a well-defined closure knurl that makes gripping and capping easy.
Características:
  • A prueba de fugas†, si se utiliza con frascos de boca estrecha Nalgene.
  • Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
  • Protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con frascos opacos
  • Disponibles en color blanco opaco, ámbar, verde, rojo y azul para la codificación por colores
Información sobre pedidos:
Caja de 2,000.
Garantía: 90 días
Se puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo en nuestra— base de datos de certificados de conformidad
Especificaciones
Especificaciones
Sin septum
13-415 mm
Tapón
0,315 pulg
Tapones de color Nalgene
Polipropileno
2000
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones cumplen los requisitos de la FDA CFR21 177.1520 para el uso en alimentos y bebidas, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP si se utilizan con frascos opacos.
Estrecha
Polipropileno
16 mm (exterior)
Frascos de 4 ml de boca estrecha Nalgene
8 mm
8 mm
2000
A granel
Redondo
Documentos
Product Certifications
Note:
Not for use on hot plates