Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
Ideal for packaging and shipping liquids, these all-purpose bottles feature excellent chemical resistance, and are highly reliable and durable for long-term use.
Marca:  Thermo Scientific™ 312002-0016
Detalles adicionales : Peso : 7.78500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10100523
  • 296.00€ / paquete de 125
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal for packaging and shipping liquids, Thermo Scientific™ Boston Round Narrow-Mouth HDPE Bottles are highly reliable and durable for long-term use, and offer excellent chemical resistance.
  • No estériles
  • Polietileno de alta densidad translúcido natural
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
16 oz, 500 ml
16 oz
Frascos redondos Boston de boca estrecha
Polietileno de alta densidad (HPDE)
125
Frasco de boca estrecha
28 mm
Sin septum
28 mm
Sí (embalaje a granel, sin montar)
No
170 mm
Redondo
2,86 in
500 ml
Natural
21 mm
125
No estéril
Natural
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Polipropileno
74 mm
6,71 in
Estrecha
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.