missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubos de vacío de plástico PVC transparente Nalgene™ 180, DI de 1/2

Utilice de forma práctica y eficiente este tubo de vacío Nalgene 180 con una pared gruesa de PVC capaz de resistir un vacío total (80 mm Hg) a temperatura ambiente.

Marca:  Thermo Scientific™ 8000-1145

Detalles adicionales : Peso : 1.88000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10005721

  • 63.30€ / 3 metros


Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Warranty: 90 days.  For warranty terms, please contact technicalsupport@thermofisher.com.
Especificaciones

Especificaciones

Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
10 ft.
0.64 cm
10
PVC
3.05 m
54 psig at 73°F (23°C), 27psig at 125°F (52°C)
Videos
Documentos

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota:

No están destinados al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.