Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC de plástico transparente Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Realice una amplia variedad de aplicaciones no médicas con los tubos de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resisten el endurecimiento y la decoloración.
Marca:  Thermo Scientific™ 8000-0130
Detalles adicionales : Peso : 1.85400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038470
  • 74.44€ / 15 metros
Envío estimado: 26-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice una amplia variedad de aplicaciones con el tubo de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran gama de productos químicos. Fabricado con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad, este tubo está disponible en cajas de 50, 100, 250 y 500′. Cumple con la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal sobre alimentación, medicamentos y cosméticos de EE. UU., así como con las normas de la USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico.
Características:
  • estos tubos transparentes, esterilizables en autoclave y aptos para laboratorio cumplen las normativas de pureza y calidad, y están fabricados con resinas y plastificadores de la máxima calidad.
  • Resisten el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de sustancias químicas; ofrecen estabilidad dimensional.
  • Equivalente a tubos Tygon™ R-3603
  • Marcado con D. I. y conformidad normativa, así como a intervalos de 12 pulgadas para facilitar la identificación y la medición (salvo las excepciones que se señalan a continuación)
  • Dureza de durómetro Shore A, 55
  • Esterilizables en autoclave/transparentes
Nota: Los siguientes tamaños no están impresos: 8000-0002, -0004, -0006, -0010, -0025 y -1090
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con la enmienda sobre aditivos alimentarios de la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos; también con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para materiales plásticos.
3/8 pulg
9/16 pulg
3/32 in
36 psig a 73 °C (23 °F)
PVC
50 pies
1 pieza de tubo, 15,24 m (50 m) de longitud
Certificados
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.