missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180

Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.

Marca:  Thermo Scientific™ 8001-0609

70.45 EUR hasta el 2020-06-30
Use el código promocional "13932" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10408232

  • 94.60€ / 25 metros


Fecha estimada de envío
19-06-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Tubo de PVC métrico normalizado
• Esterilización: óxido de etileno
• Tubo PVC normalizado
Especificaciones

Especificaciones

Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
PVC
82 ft.
1.5 mm
25
6 mm
9 mm
25 m
66 psig at 73°F (23°C)
Videos
Documentos

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.