Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
Marca: Thermo Scientific™ 8001-0204
Detalles adicionales : Peso : 0.37600kg
Descripción
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180. Fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad. Disponibles en tamaño real en sistema métrico, etiquetados y marcados para cortar con facilidad salvo que se indique lo contrario.
Tubo de PVC métrico normalizado• Esterilización: óxido de etileno
• Tubo PVC normalizado
Especificaciones
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
2 mm | |
4 mm | |
25 m | |
1 mm | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
160°F |
Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). | |
0.078 in. | |
PVC | |
82 ft. | |
0.039 in. | |
25 | |
Durometer 60(A) | |
50 psig at 125°F (52°C) | |
71°C |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [Bis (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.