Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 8001-0508
Detalles adicionales : Peso : 1.10920kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10652102
  • 69.30€ / 25 metros
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Features:
  • Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins and plasticizers
  • Resists hardening and discoloration and a wide range of chemicals—demonstrates dimensional stability
  • Excellent for a wide variety of small benchtop applications, this tubing is transparent, nontoxic and non-contaminating
  • Marked with I.D. and regulatory compliance as well as at regular intervals for easy identification and measurement (Cat. No. 8001-0102, -0204, -0305, and -0406 are not printed)
Ordering Information:
In packs of 25m (10m for largest three sizes)
Especificación
Especificación
Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
PVC
82 ft.
1.5 mm
25
5 mm
8 mm
25 m
37psig at 125°F (52°C), 74psig at 73°F (23°C)
Videos
Documentación
Documentos técnicos
Advertencia: No está destinado a uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.