Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 8001-0305
Detalles adicionales : Peso : 0.48880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10651912
  • 24.70€ / 25 metros
Stock Remoto 56
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tubo de PVC métrico normalizado
• Esterilización: óxido de etileno
• Tubo PVC normalizado
Especificaciones
Especificaciones
Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
PVC
82 ft.
1 mm
25
3 mm
5 mm
25 m
80psig at 73°F (23°C), 40psig at 125°F (52°C)
Videos
Documentación
Documentos técnicos
Advertencia: No está destinado a uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.