Learn More
Thermo Scientific™ Tubos métricos de plástico PVC transparente Nalgene™ 180
Establezca un ajuste hermético con accesorios métricos utilizando los tubos métricos de PVC Nalgene 180, fabricados con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 8001-1014
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10632872
  • 146.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tubo de PVC métrico normalizado
• Esterilización: óxido de etileno
• Tubo PVC normalizado
Especificaciones
Especificaciones
Material de calidad alimentaria; cumple las normativas del USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
PVC
82 ft.
2 mm
25
10 mm
14 mm
25 m
56psig at 73°F (23°C), 28psig at 125°F (52°C)
Videos
Documentación
Documentos técnicos
Advertencia: No está destinado a uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.