Learn More
N4-Acetilcitosina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077786
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
14631-20-0
C6H7N3O2
153.14
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
99309
N-(2-oxo-1H-pirimidin-6-il)acetamida
CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
14631-20-0
C6H7N3O2
153.14
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
99309
N-(2-oxo-1H-pirimidin-6-il)acetamida
CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Nombre del producto químico o material N4-Acetylcytosine
Punto de fusión >300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N4-Acetylcytosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.