Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de aluminio N20
 Selle viales de forma segura con una amplia variedad de tapones a presión.  Los tapones de aluminio Macherey-NagelTM N20 se suministran conn una amplia variedad de tipos de tapón y materiales de septo.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70236
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10072771
  • 24.71€ / paquete de 100
Envío estimado: 30-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    • Tapones rasgables centrales y tapones rasgables completos N 20  
    • Tapones para encapsular bimetálicos y tapones para encapsular magnéticos N 20
    • Para su uso en muestreadores automáticos con sistema de transporte magnético – 
    • El encapsulado de los tapones para encapsular resulta más práctico.
    • Todos los tapones mencionados anteriormente están disponibles con septos de PTFE/silicona, así como con septos de PTFE/butilo en diferentes versiones.
    • Las aplicaciones por encima de 120 °C requieren septos de PTFE/silicona.
    • También hay disponibles tapones y septos individuales así como tapones de PE N 20.
    • Las herramientas de encapsulado manuales y electrónicas N 20 completan esta gama de productos
Especificaciones
Especificaciones
Plata
Aluminio, Butilo
Center Tear Off
3 mm
Plata
Tapón de butilo de color gris sin montar (partes separadas)
100 Pack
Center Tear-off Crimp Closure