Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de aluminio N20
Selle viales de forma segura con una amplia variedad de tapones a presión. Los tapones de aluminio Macherey-Nagel™ N20 se suministran conn una amplia variedad de tipos de tapón y materiales de septo.
Marca: Macherey-Nagel™ 70235
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tapones rasgables centrales y tapones rasgables completos N 20
- Tapones para encapsular bimetálicos y tapones para encapsular magnéticos N 20
- Para su uso en muestreadores automáticos con sistema de transporte magnético –
- El encapsulado de los tapones para encapsular resulta más práctico.
- Todos los tapones mencionados anteriormente están disponibles con septos de PTFE/silicona, así como con septos de PTFE/butilo en diferentes versiones.
- Las aplicaciones por encima de 120 °C requieren septos de PTFE/silicona.
- También hay disponibles tapones y septos individuales así como tapones de PE N 20.
- Las herramientas de encapsulado manuales y electrónicas N 20 completan esta gama de productos
Especificaciones
Plata | |
butil gris oscuro/PTFE ya montado | |
3 mm |
Aluminio, Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
100/Paq. | |
Tapón para encapsular rasgable completo |