Learn More
N1-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391143
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
7298-67-1
C10H11NO3
193.202
DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
81720
N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
7298-67-1
C10H11NO3
193.202
DIQSYMRVTOVKQT-UHFFFAOYSA-N
n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n1-3-acetyl-4-hydroxyphenyl acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxy-phenyl acetamide, 5'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, ksc380g7h, 3'-acetyl-4'-hydroxyacetanilide, 5-acetamido-2-hydroxyacetophenone, 5-acetamido-2-hydroxy-acetophenone, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl-acetamide
81720
N-(3-acetil-4-hidroxifenil)acetamida
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)O
Nombre del producto químico o material N1-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%