Learn More
N1-(1-Oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)acetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N1-(1-oxo-2, 3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |