Learn More
N-(trimetilsilil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737701
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
18156-74-6
C6H12N2Si
140.26
MFCD00005280
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
28925
CHEBI:85063
1-(trimethylsilyl)-1H-imidazole
C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
18156-74-6
C6H12N2Si
140.26
MFCD00005280
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
28925
CHEBI:85063
1-(trimethylsilyl)-1H-imidazole
C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
N-(trimetilsilil)imidazol, 97 %, ACROS Organics, cantidad:250g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:de 93 °C a 94 °C (13,0 mmHg), incoloro a amarillo, Punto de fusión:-42 °C, peso molecular:140,26; Porcentaje de pureza:97%, Intervalo porcentual de ensayo:96 % mín. (GC), CAS:18156-74-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(Trimethylsilyl)imidazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -42°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4750 to 1.478
Cantidad 25 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 2.5 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.