Learn More
N-(trimetilsilil)dimetilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11417877
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2083-91-2
C5H15NSi
117.27
MFCD00008297
KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
74965
N-metil-N-trimetilsililmetanamina
CN(C)[Si](C)(C)C
2083-91-2
C5H15NSi
117.27
MFCD00008297
KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
74965
N-metil-N-trimetilsililmetanamina
CN(C)[Si](C)(C)C
N,N-Dimethyltrimethylsilylamine was used in the synthesis of phosphoramidite. It was also employed as a reagent in the preparation of iminium salts and amides as well as for the silylation of polymers. A combination of N-(trimethylsilyl)dimethylamine and MeI was also effective to give p-methylbenzoic acid with a 85% yield based on 90% conversion from the corresponding Me ester. DETA has been treated with N-(trimethylsilyl)-dimethylamine to yield mono-, di- and tri- silylated derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetiltrimetilsililamina se utilizaba en la síntesis de la fosforamidita. También se empleaba como reactivo en la preparación de sales de iminio y amidas, así como para la sililación de polímeros. La combinación de N-(trimetilsilil)dimetilamina y MeI también era eficaz para administrar ácido p-metilbenzoico con un 85 % de rendimiento basado en una conversión del 90% del éster Me correspondiente. La DETA se ha tratado con N-(trimetilsilil)-dimetilamina para producir derivados mono-, di- y tri- sililados
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 86°C to 87°C
Nombre del producto químico o material N-(Trimethylsilyl)dimethylamine
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3)3SiN(CH3)2
Número UN UN2733
Beilstein 1731861
Temperatura de inflamación −19°C (−3°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.27
Porcentaje de pureza 95%
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.397
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.732