Learn More
N-(Trimethylsilyl)acetamide, 97%, ACROS Organics™
30.90€ - 90.50€
CAS 13435-12-6
Fórmula molecular C5H13NOSi
Molecular Weight (g/mol) 131.25
Número MDL MFCD00008671
InChI Key LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
PubChem CID 25989
IUPAC Name N-trimethylsilylacetamide
SMILES CC(=O)N[Si](C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10286880
SDS Ver documentos
Acros Organics
207590250
25g Glass bottle 30.90€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-08-2020
Añadir a la cesta
10311044
SDS Ver documentos
Acros Organics
207591000
100g Glass bottle 90.50€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
13435-12-6
131.25
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
25989
CC(=O)N[Si](C)(C)C
C5H13NOSi
MFCD00008671
n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
N-trimethylsilylacetamide
Especificaciones
N-(Trimethylsilyl)acetamide
Authentic
84°C (18.0mmHg)
40°C to 46°C
13435-12-6
100.0
C5H13NOSi
MFCD00008671
n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
N-trimethylsilylacetamide
25989
Crystalline Mass
70°C
Glass bottle
White to Yellow
25g
96.0
97%
CH3CONHSi(CH3)3
01,1235; 16,178
Solubility in water: reacts
CC(=O)N[Si](C)(C)C
131.25
131.25
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-(Trimethylsilyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.