Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 221540250
Detalles adicionales : CAS : 77377-52-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013913
  • 436.70€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Alkylation reagent, Silylation reagent
Especificaciones
77377-52-7
241.33
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
2724275
N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
CHEBI:85060
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
52°C
Glass bottle
1.02
Colorless to Yellow
77377-52-7
100.0
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
Solubility in water: decomposes
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
241.33
CHEBI:85060
Liquid
1.0200g/mL
Authentic
1.4010 to 1.403
170°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
2724275
241.33
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos