Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735881
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
77377-52-7
C9H18F3NOSi
241.33
MFCD00009671
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
2724275
CHEBI:85060
N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
77377-52-7
C9H18F3NOSi
241.33
MFCD00009671
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
2724275
CHEBI:85060
N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4010 to 1.403
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.