Learn More
N-(tert-butoxicarbonil)etanolamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78426
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
26690-80-2
C7H15NO3
161.2
MFCD00056657
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
2733206
tert-butil N-(2-hidroxietil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCO
26690-80-2
C7H15NO3
161.2
MFCD00056657
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
2733206
tert-butil N-(2-hidroxietil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal HOCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4485 to 1.4505
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 98%
Densidad 1.0420g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Gravedad específica 1.042
Forma física Líquido viscoso