Learn More
N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide, 98%, Alfa Aesar™
57.50€ - 171.00€
CAS 474654-19-8
Fórmula molecular C14H12ClNO
Molecular Weight (g/mol) 245.71
InChI Key HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15456496 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H61413.MD
250mg 57.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15457948 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H61413.03
1g 171.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
474654-19-8
245.71
n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
474654-19-8
n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
245.71
Solid
250mg
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
245.7
98%