Learn More
N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H61413.03
Detalles adicionales : CAS : 474654-19-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457948
  • 171.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
474654-19-8
245.71
n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
1g
474654-19-8
n-s-4-chlorophenyl phenyl methyl formamide, n-s-4-chlorophenyl phenylmethyl-formamide
245.71
Solid
N-[(S)-alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]formamide
C14H12ClNO
HDGOSEHHSVUCBO-UHFFFAOYNA-N
245.7
98%
Videos
SDS Documentos