Learn More
Bromuro de n-propiltrifenilfosfonio, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10397420
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
15912-75-1
C21H22P
305.38
MFCD00011843
MSXNDXIAUQJHNS-UHFFFAOYSA-N
propyl triphenyl phosphonium bromide, propyltriphenylphosphonium bromide, triphenylpropylphosphonium bromide at
88526383
trifenil(propil)fosfanio; hidrobromuro
CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
15912-75-1
C21H22P
305.38
MFCD00011843
MSXNDXIAUQJHNS-UHFFFAOYSA-N
propyl triphenyl phosphonium bromide, propyltriphenylphosphonium bromide, triphenylpropylphosphonium bromide at
88526383
trifenil(propil)fosfanio; hidrobromuro
CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyltriphenylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.