missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromuro de n-propiltrifenilfosfonio, 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Propyltriphenylphosphonium bromide |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 235.0°C to 239.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CH3(CH2)2P(C6H5)3Br |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Propyltriphenylphosphonium bromide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'