Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-propilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080598
29.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-13-3
C10H12O3
180.203
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
4-hidroxibenzoato de propilo
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-13-3
C10H12O3
180.203
MFCD00002354
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
7175
CHEBI:32063
4-hidroxibenzoato de propilo
CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
n-Propyl 4-hydroxybenzoate is used as antimicrobial preservatives in pharmaceuticals, foods, cosmetics and shampoos. It is widely used as preservatives in personal care products like creams, lotions and bath products. Further, it is used as a food additive. Its derivative, sodium propyl p-hydroxybenzoate is used as an anti-fungal preservation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de n-propilo se utiliza como conservante antimicrobiano en productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y champús. Se utiliza ampliamente como conservante en productos de cuidado personal como cremas, lociones y productos de baño. Además, se utiliza como aditivo alimentario. Su derivado, el p-hidroxibenzoato de propilo sódico se utiliza como agente de conservación antihongos.
Solubilidad
Soluble en propilenglicol, etanol, éter, acetona, metanol y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en glicerina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 95°C to 99°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1103245
Índice Merck 14,7866
Información de solubilidad Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.