Learn More
n-Propil 3,4,5-trihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
sn-Propyl 3,4,5-trihidroxibenzoato es un reactivo antidecoloración en microscopía de fluorescencia para reducir la fotodecoloración de sondas fluorescentes como la rodamina y la fluoresceína. También se utiliza como antioxidante.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y agua (0,35 g/100 ml a 25°C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
sn-Propyl 3,4,5-trihidroxibenzoato es un reactivo antidecoloración en microscopía de fluorescencia para reducir la fotodecoloración de sondas fluorescentes como la rodamina y la fluoresceína. También se utiliza como antioxidante.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y agua (0,35 g/100 ml a 25°C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
Punto de fusión | 146°C to 150°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1877976 |
Índice Merck | 147859 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol (50mg/ml) and water (0.35g/100 ml at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.2 |
Porcentaje de pureza | 0.98 |