Learn More
N-Fenilmaleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022034
36.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
941-69-5
C10H7NO2
173.171
MFCD00005502
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
13662
1-fenilpirrol-2,5-diona
C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
941-69-5
C10H7NO2
173.171
MFCD00005502
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
13662
1-fenilpirrol-2,5-diona
C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenilmaleimida se utiliza como dipolarófilo en la reacción de 1,3-cicloadición con una nitrona, útil para la preparación de aductos cristalinos de dienos. Se utiliza como modificador de plástico.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Phenylmaleimide
Punto de fusión 87°C to 91°C
Punto de ebullición 162°C to 163°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 125098
Índice Merck 14,7299
Información de solubilidad Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza ≥98%