missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fenilmaleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenilmaleimida se utiliza como dipolarófilo en la reacción de 1,3-cicloadición con una nitrona, útil para la preparación de aductos cristalinos de dienos. Se utiliza como modificador de plástico.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La N-fenilmaleimida se utiliza como dipolarófilo en la reacción de 1,3-cicloadición con una nitrona, útil para la preparación de aductos cristalinos de dienos. Se utiliza como modificador de plástico.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Phenylmaleimide |
Punto de fusión | 87°C to 91°C |
Punto de ebullición | 162°C to 163°C (12 mmHg) |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 125098 |
Índice Merck | 14,7299 |
Información de solubilidad | Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.17 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'