Learn More
N-Phenylcarbazole, 97%, Acros Organics
23.50€ - 314.90€
CAS 1150-62-5
Fórmula molecular C18H13N
Molecular Weight (g/mol) 243.309
InChI Key VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
PubChem CID 70851
IUPAC Name 9-phenylcarbazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15264624 Acros Organics
130400050
5g 23.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
15274624 Acros Organics
130400250
25g 85.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
15294624 Acros Organics
130401000
100g 314.90€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1150-62-5
243.309
n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
9-phenylcarbazole
C18H13N
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
70851
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Especificaciones
N-Phenylcarbazole
94.0°C to 97.0°C
1150-62-5
C18H13N
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
9-phenylcarbazole
70851
97%
Glass bottle
5g
97%
n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
243.309
243.31
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 9-Phenylcarbazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.