Learn More
N-Fenilcarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Phenylcarbazole |
Punto de fusión | 94.0°C to 97.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 20,I,164 |
Sinónimo | n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 9-Phenylcarbazole, 97%
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.