Learn More
N-fenil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-183583
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
101-54-2
C12H12N2
184.24
MFCD00007850
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
7564
CHEBI:59038
4-N-fenilbenceno-1,4-diamina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
101-54-2
C12H12N2
184.24
MFCD00007850
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
7564
CHEBI:59038
4-N-fenilbenceno-1,4-diamina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-p-phenylenediamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 75.0°C
Punto de ebullición 354.0°C
Temperatura de inflamación >250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHC6H4NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 76
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.