Learn More
N-Fenil-1-naftilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10635772
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
90-30-2
C16H13N
219.29
MFCD00003878
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
7013
CHEBI:34876
N-fenilnaftalen-1-amina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
90-30-2
C16H13N
219.29
MFCD00003878
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
7013
CHEBI:34876
N-fenilnaftalen-1-amina
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-1-naphthylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Color Marrón a rosa
Punto de ebullición 226.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7NHC6H5
Cantidad 250 g
Beilstein 12, 1224
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.