Learn More
n-Pentilciclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025691
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4292-92-6
C11H22
154.297
MFCD00019402
HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
20284
Pentilciclohexano
CCCCCC1CCCCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4292-92-6
C11H22
154.297
MFCD00019402
HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
20284
Pentilciclohexano
CCCCCC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Pentylcyclohexane
Punto de fusión -58°C
Densidad 0.8
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.4445
Cantidad 2 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Porcentaje de pureza 98%