Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-pentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, is used as an antimicrobial agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El 4-hidroxibenzoato de n-pentilo se utiliza como agente antimicrobiano en productos cosméticos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
El 4-hidroxibenzoato de n-pentilo se utiliza como agente antimicrobiano en productos cosméticos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Pentyl 4-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 36°C to 40°C |
Punto de ebullición | 197°C to 200°C (10 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2722438 |
Sinónimo | amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.26 |
Porcentaje de pureza | 98% |