Learn More
N-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical P/1020/PB17
Detalles adicionales : CAS : 109-66-0 Peso : 1.56500kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 2.5L
Envase Plastic Coated Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030662
  • 84.10€ / 2.50 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-09-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
109-66-0
72.151
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:37830
C5H12
9498
8003
Especificaciones
109-66-0
9498
CCCCC
72.151
CHEBI:37830
Liquid
573mbar at 20°C
2.5
36°C
2.5L
C5H12
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
pentane
8003
72.15g/mol
Plastic Coated Glass bottle
0.25 mPaS at 20°C
-130°C
Undesignated
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • n-Pentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
SDS