Learn More
n-Octiltrimetoxisilano, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11375447
220.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3069-40-7
C11H26O3Si
234.41
MFCD00043053
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
76485
trimetoxi(octil)silano
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3069-40-7
C11H26O3Si
234.41
MFCD00043053
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
76485
trimetoxi(octil)silano
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
n-Octyltrimethoxysilane is used in medicine field, electronic industry and polymer material. It is also used as surface modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 75°C (0.1mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Octyltrimethoxysilane
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Información de solubilidad Soluble in common non-polar organic solvent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.41
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.417
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.907 g/mL