Learn More
Alfa Aesar™ n-Octyltriethoxysilane, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ L04407.30
Detalles adicionales : CAS : 2943-75-1 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311577
  • 47.20€ / 250 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
2943-75-1
276.492
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
76262
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
C14H32O3Si
MFCD00039883
n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
triethoxy(octyl)silane
Especificación
n-Octyltriethoxysilane
C14H32O3Si
2325287
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
triethoxy(octyl)silane
76262
95%
<-40°C
109°C (228°F)
2943-75-1
MFCD00039883
n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
276.492
276.49
265°C
250g