Learn More
n-Octilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10647672
51.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-86-4
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
8143
CHEBI:7728
octan-1-amina
CCCCCCCCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-86-4
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
8143
CHEBI:7728
octan-1-amina
CCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Octylamine
Punto de fusión -1.0°C
Densidad 0.7820g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19N
Fórmula lineal CH3(CH2)7NH2
Índice de refracción 1.4280 to 1.4300
Cantidad 500 g
Beilstein 04,196
Gravedad específica 0.782
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 129.24
Viscosidad 1.39 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido