Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-octilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Descripción
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de n-octilo es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en síntesis orgánica y en los campos de los productos farmacéuticos agroquímicos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El 4-hidroxibenzoato de n-octilo es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en síntesis orgánica y en los campos de los productos farmacéuticos agroquímicos y de colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Octyl 4-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 50°C to 53°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |