Learn More
n-Octadeciltriclorosilano, 95 %, cont. 5-10 % isómeros ramificados, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022811
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-04-9
C18H37Cl3Si
387.929
MFCD00000484
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
8157
tricloro(octadecil)silano
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
112-04-9
C18H37Cl3Si
387.929
MFCD00000484
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
8157
tricloro(octadecil)silano
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-octadeciltriclorosilano se utiliza en la industria de los semiconductores para formar películas delgadas monocapa autoensambladas en sustratos de dióxido de silicio. Se utiliza en electrónica molecular, como puertas aislantes finas en transistores de efecto de campo metal-aislante-semiconductor. También se utiliza en la síntesis catalizada de platino.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar bajo gas inerte seco. Mantener alejado del agua/la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 160°C to 162°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Octadecyltrichlorosilane
Punto de fusión ∼20°C
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo cont. de 5 a 10 % de isómeros ramificados
Fórmula lineal CH3(CH2)17SiCl3
Número UN UN1800
Beilstein 1778847
Temperatura de inflamación 189°C (372°F)
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.94
Porcentaje de pureza 95%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.46
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.984