Learn More
Sulfato de n-octadecilo, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586463
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1120-04-3
C18H37NaO4S
372.55
MFCD00007469
NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
23673604
sodio;octadecilsulfato
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
1120-04-3
C18H37NaO4S
372.55
MFCD00007469
NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
23673604
sodio;octadecilsulfato
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Octadecyl sulfate, sodium salt
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 211.0°C to 213.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Ex Sulfated Ash)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17OSO3Na
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.