Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)hidroxilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71055
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
22737-37-7
C6H19NOSi2
177.39
MFCD00008266
ZAEUMMRLGAMWKE-UHFFFAOYSA-N
n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy silylamine, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane, acmc-209fyl, hydroxylamine, 2tms derivative, n,o-bis-trimethylsilylhydroxylamine, n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamin, n,o-bis-trimethylsilyl hydroxylamine
89815
C[Si](C)(C)NO[Si](C)(C)C
22737-37-7
C6H19NOSi2
177.39
MFCD00008266
ZAEUMMRLGAMWKE-UHFFFAOYSA-N
n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy silylamine, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane, acmc-209fyl, hydroxylamine, 2tms derivative, n,o-bis-trimethylsilylhydroxylamine, n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamin, n,o-bis-trimethylsilyl hydroxylamine
89815
C[Si](C)(C)NO[Si](C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N, O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiONHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4112
Cantidad 1 g
Fieser 06,58; 08,523; 09,512; 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Gravedad específica 0.83
Nombre IUPAC 2,2,5,5-tetrametil-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexano
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.