Learn More
N,N,N'-Trimetiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318287
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-25-6
C5H14N2
102.181
MFCD00014874
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
67338
N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
CNCCN(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-25-6
C5H14N2
102.181
MFCD00014874
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
67338
N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
CNCCN(C)C
Utilizado como precursor en la síntesis de un nuevo surfactante gemini, es decir, N,N-dimetil-N-{2-[N'-metil-N'-(3-sulfopropil)-alquilamonio]etil}-1-bromuros de alquilamonio. También se utiliza como componente amina para la formación in situ de alcoóxidos alfa-amino. Participa en la síntesis de N,N'-dimetil-N'-(2-hidroxi-aetil)-aetilendiamina.
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
  • Utilizado como precursor en la síntesis de nuevos surfactantes gemini, es decir, N,N-dimetil-N-{2-[N'-metil-N'-(3-sulfopropil)-alquilamonio]etil}-1-bromuros de alquilamonio.
  • Se utiliza como componente amina para la formación in situ de alcoóxidos alfa-amino Participa en la síntesis de N,N'-dimetil-N'-(2-hidroxi-aetil)-aetilendiamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Densidad 0.804 g/mL
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 9°C (49°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.419
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido