Learn More
N,N,N'-Trimethylethylenediamine, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 366910250
Detalles adicionales : CAS : 142-25-6 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
142-25-6 | |
102.18 | |
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N | |
67338 | |
CNCCN(C)C |
C5H14N2 | |
MFCD00014874 | |
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine | |
N,N',N'-trimethylethane-1,2-diamine |
Especificaciones
N, N, N'-Trimethylethylenediamine | |
9°C | |
Glass bottle | |
0.8 | |
Colorless | |
142-25-6 | |
100.0 | |
C5H14N2 | |
MFCD00014874 | |
n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine | |
CNCCN(C)C | |
102.18 | |
102.18 | |
97% |
0.8000g/mL | |
Authentic | |
1.4185 to 1.4205 | |
116°C to 118°C | |
25g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2NCH2CH2NHCH3 | |
04, I, 415 | |
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N | |
N,N',N'-trimethylethane-1,2-diamine | |
67338 | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
- N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.