Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina, 99 %, para bioquímica, para electroforesis
Catalog Number 10398863
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
CN(C)CCN(C)C
110-18-9
C6H16N2
116.21
MFCD00008335
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
8037
CHEBI:32850
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
CN(C)CCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -55.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4169 to 1.4189
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Índice Merck 15, 9277
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad (10% in water) Clear and no haze
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Forma física Líquido