Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina, 99 %, para bioquímica, para electroforesis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 420585000
Detalles adicionales : CAS : 110-18-9 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 2372 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005660
  • 200.00€ / 500 g
En stock, listo para ser enviado: 2
110-18-9
116.21
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
8037
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
C6H16N2
MFCD00008335
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CHEBI:32850
CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
17°C
Frasco de vidrio
0.77
De incoloro a amarillo
500g
110-18-9
100.0
C6H16N2
MFCD00008335
02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
8037
116.21
99%
0.7700g/mL
Authentic
1.4169 to 1.4189
120.0°C to 122.0°C
-55.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
04, 250
15, 9277
(10% in water) Clear and no haze
CN(C)CCN(C)C
116.21
CHEBI:32850
Líquido
Bioquímica
Videos
SDS Documentos