missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N,N',N'-Tetrametilo-1,3-propanodiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779649
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
110-95-2
C7H18N2
130.23
MFCD00008337
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
8084
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,3-diamina
CN(C)CCCN(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
110-95-2
C7H18N2
130.23
MFCD00008337
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
8084
N,N,N',N'-tetrametiletano-1,3-diamina
CN(C)CCCN(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Índice de refracción 1.4224 to 1.4244
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 262
Gravedad específica 0.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'